GF91109257
Phosphor bronze
foil, thickness 0.08 mm, Cu94%/Sn 6%, length 10 m, coil width 0.4 mm
Synonym(e):
CU050247
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 911-092-57
Länge
10 m
Spiralbreite
0.4 mm
Dicke
0.08 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)