8.14347
Lithium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonym(e):
Lithium tetrafluoroborate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Form
powder
Wirksamkeit
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
324 °C (decomposition)
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChIKey
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable