Merck
GF90466500
Cellulose Acetate
(CA), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, natural
Synonym(e):
AC311050
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 904-665-00
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.05 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF90466500-10EA4061825019284
GF90466500-20EA4061825019307
GF90466500-1EA4061825019291
GF90466500-2EA4061825019314
GF90466500-5EA4061825019321