Wichtige Dokumente
Y0000784
Celluloseacetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Acetylcellulose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cellulose acetate
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@H](C(C(C(C1COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)O[C@@H]2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
InChIKey
WOTQVEKSRLZRSX-OLIDUAMRSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)