GF89926352
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.0125 mm, size 150 × 150 mm, natural
Synonym(e):
FP341013
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 899-263-52
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.0125 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash