GF89829242
Invar® - controlled expansion alloy
sheet, Fe64%/Ni36%, thickness 2.5 mm, size 100 × 100 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE023120
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 898-292-42
Größe
100 × 100 mm
Dicke
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)