GF89713019
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 100g
Synonym(e):
NJ096010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 897-130-19
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)