GF14126790
Nickel-zirconium alloy, Ni70Zr30
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
NJ096010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 141-267-90
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
150 μm