Wichtige Dokumente
GF89546574
Germanium
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.999%
Synonym(e):
GE006011
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 895-465-74
Widerstandsfähigkeit
53 Ω-cm, 20°C
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
bp
2830 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
937 °C (lit.)
Dichte
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChIKey
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)