GF88255851
Polyphenyleneoxide
(PPO ), (ppo (modified), ppe (modified)), rod, diam. 50 mm, L 500 mm, pale gray
Synonym(e):
PH307950
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 882-558-51
Länge
500 mm
Durchmesser
50 mm
Farbe
pale gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)