GF88245344
Indium/silver
wire, In97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, temper as drawn, length 1 m
Synonym(e):
IN135130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 882-453-44
Länge
1 m
Durchmesser
0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)