265608
Silber
wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
About This Item
Assay
99.9% trace metals basis
Form
wire
Widerstandsfähigkeit
1.59 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
1.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
960 °C (lit.)
Dichte
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChIKey
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Menge
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable