GF86911072
Invar® - controlled expansion alloy
sheet, Fe64%/Ni36%, thickness 25 mm, size 52 × 52 mm, temper annealed
Synonym(e):
FE023280
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 869-110-72
Größe
52 × 52 mm
Dicke
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)