GF86194200
Silicon nitride - reaction bonded
sphere, 6 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
SI636820
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 861-942-00
Durchmesser
6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)