Merck
GF85351608
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
Synonym(e):
SI633210
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 853-516-08
Größe
50 × 50 mm
Dicke
2.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)