Merck
GF84958475
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 1.0 mm, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
B 613205
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 849-584-75
Größe
25 × 25 mm
Dicke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)