Merck
GF83913655
Iron/nickel
powder, 45 max. part. size (micron), Fe58%/Ni42%, weight 50 g, condition atomized
Synonym(e):
FE136011
About This Item
UNSPSC-Code:
11171604
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 839-136-55
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)