GF83743746
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
rod, 200mm x 8mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU047920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 837-437-46
L × Durchm.
200 mm × 8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)