GF60049931
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
10m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045130
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 600-499-31
L × Durchm.
10 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)