Merck
GF83597204
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, condition atomized
Synonym(e):
FF216040
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 835-972-04
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF83597204-1EA4061821152282