GF70782240
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 300 x 300mm, 0.103mm nominal aperture, 0.066mm wire diameter, 150 x 150 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonym(e):
FE248705
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
150 x 150 (wires/inch)
Form
(mesh)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 707-822-40
Durchm. × Nennkapazität
0.066 mm × 0.103 mm , plain weave mesh
Größe × Öffnung
300 mm × 300 mm × 0.37
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)