GF82755557
Quartz - fused
tube, length 900 mm, outside diameter 28 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
SI617490
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 827-555-57
Länge
900 mm
AD
28 mm
Wandstärke
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)