Merck
GF02703237
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
SI617080
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 027-032-37
Länge
100 mm
AD
5.0 mm
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)