SYNV141008
Synthware™ conical bottom reaction vial
8 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware V141008, reaction tube
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V141008
Kapazität
8 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)