GF81177970
Nitinol
rod, Ni55%/Ti45%, 2.5 mm diameter, length 200 mm, condition superelastic
Synonym(e):
NI207925
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 811-779-70
Länge
200 mm
Durchmesser
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81177970-1EA | 4061821141309 |
GF81177970-2EA | 4061821141316 |
GF81177970-5EA | 4061821141323 |