GF32583179
Nitinol
foil, Ni55%/Ti 45%, thickness 0.5 mm, size 45 × 45 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI200320
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 325-831-79
Größe
45 × 45 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)