GF76056565
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 2 mm, size 100 × 100 mm, black
Synonym(e):
ST323200
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 760-565-65
Größe
100 × 100 mm
Dicke
2 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)