Merck
GF83854828
Polystyrene - Conductive
(high impact conductive polystyrene), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, black
Synonym(e):
ST323200
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 838-548-28
Größe
300 × 300 mm
Dicke
2 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)