Merck
GF75203254
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.8 mm diameter, length 20 mm, temper as drawn
Synonym(e):
PT047918
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 752-032-54
Länge
20 mm
Durchmesser
1.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)