GF04715557
Platinum/Iridium
wire, Pt 70%/Ir 30%, 0.5 mm diameter, length 0.5 m, temper as drawn
Synonym(e):
PT055150
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 047-155-57
Länge
0.5 m
Durchmesser
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)