Merck
GF74504707
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.9%
Synonym(e):
SM006100
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Sm
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141612
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 745-047-07
Widerstandsfähigkeit
91.4 μΩ-cm, 0°C
Gewicht
20 g
Max. Stückgröße
25 mm
bp
1794 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1074 °C (lit.)
Dichte
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChIKey
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)