Wichtige Dokumente
261203
Samarium
−40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99% trace rare earth metals basis
Form
(powder or filings)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: samarium
Widerstandsfähigkeit
91.4 μΩ-cm, 0°C
Partikelgröße
−40 mesh
bp
1794 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1074 °C (lit.)
Dichte
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChIKey
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.