GF73458579
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, tolerance 0.2
Synonym(e):
FP301250
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 734-585-79
Länge
1 m
Dicke
0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)