Merck
GF87824953
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.05 mm, L 10 m, tolerance 0.2
Synonym(e):
FP301250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 878-249-53
Länge
10 m
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)