Wichtige Dokumente
GF73005825
Kohlenstoff
rod, 300mm, diameter 6.35mm, graphite, 100%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
100%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 730-058-25
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Größendurchm.
300 mm × 6.35 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)