Merck
GF70636866
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
CU070550
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 706-368-66
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)