Z552720
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 14 thread
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
male joint: ST/NS29/42
Fitting
GL 14 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552720-1EA | 4061832118734 |