Merck
GF70444245
Copper/Beryllium
insulated wire, Cu98%/Be 2%, conductor diameter 0.075 mm, length 200 m, insulation thickness 0.008 mm
Synonym(e):
CU075830
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 704-442-45
Länge
200 m
Durchmesser
0.075 mm
Isolierungsstärke
0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)