GF68054878
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
NI025130
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 680-548-78
L × Durchm.
20 m × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)