GF60306689
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 0.5 mm, size 500 × 1000 mm, grade makrofol de 1-4
Synonym(e):
CT303040
Empfohlene Produkte
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 603-066-89
Größe
500 × 1000 mm
Dicke
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)