Merck
GF65194050
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 100 m, filament diameter 0.01mm
Synonym(e):
AJ615720
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 651-940-50
Länge
100 m
Durchmesser
0.01 mm , filament diameter
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)