GF31811060
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 1 m, filament diameter 0.01mm
Synonym(e):
AJ615720
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 318-110-60
Länge
1 m
Durchmesser
0.01 mm , filament diameter
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)