GF64839831
Quartz - fused
sphere, 0.35 mm diameter, 10 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
SI616810
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 648-398-31
Durchmesser
0.35 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)