Wichtige Dokumente
GF64751957
Antimon
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
Synonym(e):
SB006015
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 647-519-57
Widerstand
41.7 μΩ-cm
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)