Wichtige Dokumente
GF01771118
Antimon
rod, 50mm, diameter 4.7mm, 99.999%
Synonym(e):
Antimon
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.999%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 017-711-18
Widerstand
41.7 μΩ-cm
L × Durchm.
50 mm × 4.7 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
630 °C (lit.)
Dichte
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChIKey
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)