Wichtige Dokumente
GF63970498
Aluminium
honeycomb, 300x300mm, thickness 26.5mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin carbon fiber / epoxy, 99.9%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
cell wall 0.064mm
Assay
99.9%
Form
honeycomb
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 639-704-98
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Küvettengröße
6.3 mm
Größe × Dicke
300 x 300 mm × 26.5 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)