GF62270906
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 10mm disks, 0.01mm thickness
Synonym(e):
FE240210
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (disc)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 622-709-06
Durchm. × Dicke
10 mm × 0.01 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)