Wichtige Dokumente
GF59680862
Kobalt
powder, 7.5 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.6%
Synonym(e):
CO006041
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.6%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 596-808-62
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
7.5 (micron)
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)