GF58727942
Polyethylene Naphthalate
(PEN), film, thickness 0.125 mm, size 125 × 300 mm, natural
Synonym(e):
ES361090
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 587-279-42
Größe
125 × 300 mm
Dicke
0.125 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)