Merck
GF58534656
Aluminum/Magnesium
tube, Al 97%/Mg 3%, outside diameter 0.75 mm, length 600 mm, wall thickness 0.125 mm
Synonym(e):
AL017160
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 585-346-56
Länge
600 mm
AD
0.75 mm
Wandstärke
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)